1.59007
Acetic Acid Solution
0.1% (v/v) Acetic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
About This Item
Produits recommandés
product name
Water with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Niveau de qualité
Gamme de produits
LiChrosolv®
Forme
liquid
Concentration
0.095-0.105 % (v/v)
Technique(s)
LC/MS: suitable
Point d'ébullition
100 °C/1013 hPa
Température de stockage
2-30°C
Description générale
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable