Documents
1.03649
Supelco
Acétate d'éthyle
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
205-500-4
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Technique(s)
LC/MS: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Transmittance
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The product is a high purity solvent that ensures baseline stability, lowest impurity levels and high UV transmittance in LC-MS applications.
Application
Intended for HPLC or LC-MS, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
Caractéristiques et avantages
  • no ghost peaks
  • full reproducibility
  • extends the lifetime of columns
  • optimized and tested for LC-MS applications
  • minimal background ion suppression
  • reduced risk of contamination
  • less exposure to hazardous chemicals
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 50 ppb
Transmission (at 260 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0.2 μm filter.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C