Principaux documents
5.33001
Supelco
Acetic acid
100%, for LC-MS LiChropur
Synonyme(s) :
Acide acétique, Acide acétique glacial
50 ML
108,00 €
108,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
108,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Beilstein:
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51242002
Numéro de classement CE :
200-580-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
108,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Acide acétique (100 %), for LC-MS LiChropur
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.8% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Technique(s)
LC/MS: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
1.17 cSt(20 °C)
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤2.0 ppm
Ca: ≤20.0 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤20.0 ppm
K: ≤2.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤5.0 ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Aceticacid 100% is the most commonly used additive or solvent in LC-MS (LiquidChromatography-Mass Spectrometry) applications.[1]
Application
Aceticacid 100% can be used as a background electrolyte (BGE) in CE-MS (capillaryelectrophoresis is coupled to mass spectrometry) analysis of peptide digests.[2]
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Les clients ont également consulté
Klaus Faserl et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 125-134 (2020-02-06)
The analysis, identification and quantification of histones and their post-translational modifications plays a central role in chromatin research and in studying epigenetic regulations during physiological processes. In the last decade analytical strategies based on mass spectrometry have been greatly improved
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Articles
An RP-LC×RP-LC-PDA-MS method for the metabolic profiling of G. glabra extract using the MSG approach for enhanced metabolic coverage.
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Afficher tout
Protocoles
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
Afficher tout
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf