Documents
34851
Sigma-Aldrich
Acétonitrile
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Numéro Beilstein :
741857
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
eCl@ss :
39031501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Acétonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Qualité
gradient grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
baseline drift measuring range
≤15 mAU (210 nm)
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradient HPLC
≤0.5 mAU at 254 nm
≤3 mAU at 210 nm
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acétonitrile (MeCN) est un solvant couramment utilisé dans diverses études et possède une constante diélectrique élevée (de 37,5). De nombreux chercheurs ont proposé des procédures de purification permettant d'obtenir différentes qualités d'acétonitrile pour diverses études (polarographie, spectroscopie, etc.).
Application
Acetonitrile (MeCN) may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Autres remarques
Information importante
  • L'article réf. 34851-4X2.5L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34851-2.5L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
  • L'article réf. 34851-6X1L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34851-1L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l'analyse par HPLC ou LC-MS
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is
Changting Xiao et al.
Diabetes, 63(7), 2394-2401 (2014-03-04)
The dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin, an antidiabetic agent, which lowers blood glucose levels, also reduces postprandial lipid excursion after a mixed meal. The underlying mechanism of this effect, however, is not clear. This study examined the production and clearance of
Articles
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
A step-by-step workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Afficher tout
Protocoles
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
Contenu apparenté
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Chromatograms
application for HPLC