Principaux documents
A211130
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-Methyl-rA(bz) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonyme(s) :
DMT-2′-O-Me-rA(bz) amidite, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-adenosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
1 G
85,40 €
0.5 G
91,00 €
85,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
85,40 €
0.5 G
91,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H54N7O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
887.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
85,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
oligo synthesis: suitable
Impuretés
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
Couleur
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Compatibilité
configured for ABI
Profil des nucléosides
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56
InChI
1S/C48H54N7O8P/c1-32(2)55(33(3)4)64(61-28-14-27-49)63-42-40(62-47(43(42)59-7)54-31-52-41-44(50-30-51-45(41)54)53-46(56)34-15-10-8-11-16-34)29-60-48(35-17-12-9-13-18-35,36-19-23-38(57-5)24-20-36)37-21-25-39(58-6)26-22-37/h8-13,15-26,30-33,40,42-43,47H,14,28-29H2,1-7H3,(H,50,51,53,56)/t40-,42-,43-,47-,64?/m1/s1
Clé InChI
AZCGOTUYEPXHMJ-PSVHYZMASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable