675431
2-Propanol
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, poly coated bottles
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Produits recommandés
product name
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%, poly coated bottles
Qualité
HPLC Plus
for residue analysis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.02% water
water
Résidus d'évap.
≤0.0001%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?