650501
Acétone
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC Plus
HPLC grade
for residue analysis
Agence
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1633
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Résidus d'évap.
≤0.0003%
Résidus halogénés
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 330 nm Amax: 1.0
λ: 340 nm Amax: 0.06
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 375-400 nm Amax: 0.005
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Étude spectroscopique par RMN du métabolisme du glucose dans des échantillons biologiques (sang)
- Préparation d'une solution de poly(acide lactique) (PLA) amorphe à 13 % en poids, nécessaire à la fabrication de membranes en PLA par électrofilage
- En tant que précurseur de la synthèse de méthylisobutylcétone en présence d'un catalyseur à base d'oxyde de graphène sulfoné-Pd/cordiérite
- Synthèse de 4-hydroxyméthyl-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane, dérivé du glycérol, par la technologie des fluides supercritiques (SCF)
- 1-isopropylidène-2-méthylhydrazine
- 1-isopropylidène-2-hydroxyéthylhydrazine
- 1-isopropylidène-2-formylhydrazine
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.