Fortfahren mit
L2023
Leupeptin trifluoroacetate salt
powder, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,40
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 668,00
€ 567,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H38N6O4 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.55 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 59,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leupeptin trifluoroacetate salt, ≥90% (HPLC), microbial
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable only a few hours. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.C2HF3O2/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;3-2(4,5)1(6)7/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H,6,7)/t15-,16-,17-;/m0./s1
InChI key
WUHGBZVQELGOMH-FRKSIBALSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM.
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM. There have been numerous studies using leupeptin to protect against hearing loss caused by acoustic overstimulation or the ototoxic antibiotic gentamicin. (Loss of cochlear hair cells is believed to be mediated by calpain.)
Analysis Note
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC because of the formation of tautomeric isomers in solution. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2884L5793L9783
description
≥90% (HPLC), microbial
description
microbial, ≥90% (HPLC)
description
BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
description
microbial, ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable only a few hours. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)