Fortfahren mit
T7009
Thrombin aus Humanplasma
lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Synonym(e):
Faktor IIa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 697,00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.860,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-648-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0003
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
mol wt
37.4 kDa
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F2(2147)
General description
Das F2-Gen codiert Thrombin-Protein und ist auf dem humanen Chromosom 11p11.2 lokalisiert.
Application
Thrombin aus Humanplasma wurde:
  • in CaCl2 gelöst und zu einer Polyethylen-Glycol-Fibrinogen/Zelllösung zur Fibrinherstellung gegeben
  • zur Polymerisation von Fibrin auf Mikrowellplatten verwendet
  • als eine endogene Agonist-Proteinase für proteinaseaktivierte Rezeptoren: PAR1, PAR3 und PAR4 zur Stimulation von Zellen eingesetzt
Biochem/physiol Actions
Serinprotease, die selektiv Arg-Gly-Bindungen in Fibrinogen spaltet, um Fibrin und Fibrinopeptide A und B zu bilden.
Thrombin ist eine endolytische Serinprotease, die eine durch Gefäßschäden induzierte Produktion von Leukozyten, Thrombozyten, Endothelzellen und Mesenchymzellen stimuliert. Diese Aktion wird über einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor vermittelt. Es katalysiert die Spaltung von Fibrinogen an Arg−Gly-Bindungen, wobei Fibrin gebildet und die Fibrinpeptide A und B freigesetzt werden. Die überwiegende Form von Fibrin in vivo ist das Zymogen Prothrombin (Faktor II), das in der Leber produziert wird. Prothrombin ist ein Gerinnungsfaktor, der in hohen Konzentrationen auf eine Krebserkrankung hindeutet. Thrombin kann zur Spaltung von Fusionsproteinen eingesetzt werden. Die Spaltung von Fusionsproteinen kann bei einem Thrombin:Fusionsprotein-Verhältnis von 1:500 durchgeführt werden.
Physical form
Lyophilisiert aus Kochsalz-Natriumcitrat-Puffer, pH 6,5
Analysis Note
Beim NIH-Assay werden 0,2 ml verdünntes Plasma (1:1 mit Kochsalzlösung) als Substrat und 0,1 ml der Thrombinprobe (stabilisiert in einer 1%igen gepufferten Albuminlösung) auf Basis einer modifizierten Biggs-Methode analysiert. Zur Bestimmung der Thrombinkonzentrationen werden nur Gerinnungszeiten im Bereich von 15-25 Sekunden verwendet.
Other Notes
Die Aktivität wird in NIH-Einheiten ausgedrückt, die sich aus einem direkten Vergleich mit einem NIH-Thrombin-Referenzstandard ergeben.
Für weitere Informationen siehe thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1063T4393T8885
description
lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
description
lyophilized powder, ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
description
lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
description
lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
specific activity
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thrombin aus Humanplasma
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory system
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Which concentration and buffer was t7009 human thrombin dissolved in when lyophillized?
    1 answer
    1. Prior to lyophilization the thrombin is at concentration of 1250-1450 units/mL in a solution of saline sodium citrate buffer, pH 6.5.
      Helpful?
  2. Hello! How long can we store the lyophilised powder in stock solutions at -20°C?
    1 answer
    1. Stability of thrombin in solution is not evaluated. However, external reports have shown a 10% loss of activity per year when reconstituted at a concentration of 1mg/mL and stored at -20C. Freeze/thaw cycles should be avoided.
      Helpful?
  3. Which volume of liquid do I have to add to a 100 U T7009 vial? And T6884 vial? With which kind of liquid should the powder be dissolved?
    1 answer
    1. The product is soluble in water (10 mg/mL). Stock solutions can also be prepared at a concentration of 100 units/mL in a 0.1% (w/v) BSA solution. Stock solutions remain active for one week at 0–5 °C. Solutions are most stable at pH 6.5, as a pH >7 will greatly reduce thrombin activity. Since thrombin solutions adsorb to glass, it is recommended to aliquot the solutions in plastic tubes and store at –20 °C for long-term storage. We can calculate the weight in MG for this lot of 250 UN product using lot specific information found on a CoA (Refer to a certificate).
      For T7009-250UN for example: As per one lot in one CoA, units/mg is 1742.
      1742 units = 1 mg
      250 units = 1mg/1742 x 250 = 0.1435 mg
      So, 250 units of this product lot contains 0.1435 mg (143.5 ug) of powder in vial.
      Helpful?
  4. For thrombin, how do NIH units compare to International Units (IU)?
    1 answer
    1. One NIH Unit is equivalent to one International Unit (IU).
      Helpful?
  5. How much is 100UN of thrombin(T6884)? what is the weight in mg?
    1 answer
    1. Both of these Thrombin products - T7009 and T6884 - are sold by activity or units. The amount of powder in the vial is lot specific and based on the activity reported in the Certificate of Analysis.
      T6884-100UN, lot SLCP0517 tested at 2736 uits per milligram. The 100UN vial contains 36ug of powder per vial. See the link below to review this Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T6884-100UNSLCP0517.pdf
      T7009-100UN, lot SLCN9908 tested at 1742 units per milligram. The 100UN vial contains 57ug of powder per vial. See the link below to review this Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T7009-250UNSLCN9908.pdf
      Helpful?
  6. How much does the T-7009-100UN weigh with and without packaging? Country of origin Germany?
    1 answer
    1. This product is packaged in units, the exact amount of product will depend on the lot-specific activity. For example, the SLCN9908 has a specific activity of 1742 units/ mg protein. The end user will receive 0.06 mg. The net weight of packaging is 1,000 mg. The product is manufactured in the USA.
      Helpful?
  7. What is the solubility of Product T7009, Thrombin from human plasma?
    1 answer
    1. Thrombin from human plasma gave a clear very faint yellow solution when dissolved at 100 unit vial plus 1 ml of 28 mM sodium barbital, 0.125M sodium chloride, 1% BSA, 0.5% PEG, pH 7.35.  Thrombin from bovine plasma (T4648) is soluble in water at 10 mg/mL.
      Helpful?
  8. What is the cross reactivity of Thrombin?
    1 answer
    1. Thrombin from any vertebrate species will clot the fibrinogen of virtually any other species.  Fibrinogen from any mammalian source will cross-react with thrombin from any mammalian source, but it is not well known how thrombin and fibrinogen from different animals differ in their sequence.  When any mammalian thrombin is injected into a different mammal, clotting will occur.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. What is the isoelectric point of Product T7009, Thrombin from human plasma?
    1 answer
    1. The isoelectric point (pI) range of the human thrombin isozymes is 6.35 - 7.6. The major isoform has a pI of 7.31.