Fortfahren mit
B9385
Boc-Val-Pro-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H45N7O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
627.73
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H45N7O7.ClH/c1-17(2)25(37-30(43)45-31(4,5)6)28(42)38-14-8-10-22(38)27(41)36-21(9-7-13-34-29(32)33)26(40)35-19-11-12-20-18(3)15-24(39)44-23(20)16-19;/h11-12,15-17,21-22,25H,7-10,13-14H2,1-6H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,43)(H4,32,33,34);1H
InChI key
ROQGJTZGLVLVIN-UHFFFAOYSA-N
General description
A fluorogenic substrate for thrombin.
Boc-Val-Pro-Arg-AMC serves as a synthetic substrate for human kallikrein 8.[1]
Application
Boc-Val-Pro-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a fluorogenic substrate for thrombin in inhibitory assay with salivary protein cE5[2]
  • as a fluorogenic substrate for thrombin in inhibitory assay with recombinant E. nipponicum serpin[3]
  • as a substrate in proteinase assay with hemolymph protein[4]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4153B4636B9936
assay
≥98% (TLC)
assay
~95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 2 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)