Merck
1.12374
Thrombin
from bovine plasma, 50 NIH units/mg dry wt
Synonym(e):
Thrombin, Fibrinogenase, Koagulations-Faktor IIa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Index Number:
232-648-7
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
50 NIH units/mg dry wt
Biological source:
bovine plasma
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine plasma
Quality Segment
form
solid
specific activity
50 NIH units/mg dry wt
storage temp.
2-8°C
General description
Thrombin, ein glykolysiertes durch Natrium aktiviertes Typ-II-Enzym, wird auch Koagulationsfaktor IIa genannt. Es enthält zwei anionenbindende Exositen, ABE-I und ABE-II. Thrombin liegt in verschiedenen Stadien seiner Bildung als α-, β- und γ- Isoformen vor. Bovines A-Thrombin besteht aus einer leichten Kette (A-Kette) und einer schweren Kette (B-Kette). Diese beiden Ketten sind durch eine Disulfidbrücke verbunden.
Application
Thrombin wurde für die Durchflusszytometrieanalyse zur Untersuchung des basalen Aktivierungsniveaus von zirkulierenden Blutplättchen bei Mäusen verwendet. Es diente auch zur Koagulierung des Plasmas und zur Anheftung der organotypischen Schnitte an das Deckglas während der Kultivierung.
Biochem/physiol Actions
Thrombin ist eine Serinprotease, die kritisch für den Blutgerinnungsprozess ist, und aktiviert die Gerinnungsfaktoren V, VIII, XI und XIII. Es vermittelt die Umwandlung des inaktiven Plasmaproteins Fibrinogen (Faktor I) in biologisch aktives Fibrin. Thrombin wirkt auch als Pro-Koagulans und fördert die Thrombozytenaggregation. Es kann auch gerinnungshemmende Wirkungen hervorrufen. Es wird zur Behandlung von Blutungen aus Kapillaren und kleinen Venolen verwendet. Bei einer Gefäßverletzung ist Thrombin entscheidend für die Kontrolle der Makrophagen, Neutrophilen, Monozyten, SMC und dendritischen Zellen.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): nahezu weiß
Aussehen (Beschreibung): Pulver
Aktivität (Fibrinogen; pH-Wert 7,6; 37 °C): ≥ 50 U/mg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112374000004022536142197
112374000104022536142203