Merck
10602400001
Roche
Thrombin
from human plasma
Synonym(e):
Koagulationsfaktor IIa, Thrombin
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
~120 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym TH as the substrate.)
Mol-Gew.
Mr ~33.6 kDa
Verpackung
pkg of 20 U
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
8.2-9.0
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Thrombin ist ein Koagulationsfaktor IIa.[1] Es ist eine Serin-Endopeptidase, die Peptid- und Esterbindungen spezifisch an der Carboxylseite von Arg hydrolysiert.[2] Das Enzym wandelt Fibrinogen in Fibrin um.[3] Das Produkt enthält EDTA und zusätzliche Stabilisierungsmittel.
Thrombin ist eine von Na+ aktivierte Serinprotease. Es gehört zur Familie der Chymotrypsine.[4] Thrombin besteht aus zwei Polypeptidketten aus 36 (A-Kette) bzw. 259 (B-Kette) Überresten, die mit einer Disulfidbrücke kovalent gebunden sind.[4]
Anwendung
Thrombin wird für die Expression und Aufreinigung von rekombinanten RELM (Mitgliedern der Familie Resistin-ähnlicher Moleküle) verwendet.[5] Es wird ebenfalls für das Verbinden von Thrombozyten mittels Fibrinogenbrücken[6][7] und in der Immunfärbung genutzt.[8]
Thrombin wird verwendet in der Gerinnungsforschung, der medizinischen Forschung, der Proteinstrukturanalyse und der biochemischen Forschung. Es wird für die Stimulation der Blutplättchen eingesetzt.[8][9]
Biochem./physiol. Wirkung
Thrombin spielt eine wichtige Rolle für die Blutgerinnung. Es dient als koagulationsfördernder Faktor und wandelt Fibrinogen in ein unlösliches Fibringerinnsel um. Bei Aktivierung von Protein C kann Thrombin gerinnungshemmend wirken.[4]
Physikalische Form
Lyophilisat
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Inhibitoren: DFP, TLCK, PMSF, Benzamidin, α1-Antitrypsin, α2-Makroglobulin, Antithrombin-III-Heparin, Hirudin und APMSF
Rekonstituierung
Die rekonstituierte Lösung enthält 20 mM EDTA.
Wichtiger Hinweis:
Fläschchen und Pipetten aus Kunststoff verwenden, da Thrombin an Glasoberflächen adsorbiert!
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren (Trocken lagern!)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hsiao-Chuan Liu et al.
Journal of biophotonics, 14(3), e202000364-e202000364 (2020-12-15)
Embolectomy is one of the emergency procedures performed to remove emboli. Assessing the composition of human blood clots is an important diagnostic factor and could provide guidance for an appropriate treatment strategy for interventional physicians. Immunostaining has been used to
Thrombin: Physiology and Disease (2010)
Partially defective store operated calcium entry and Hem (ITAM) signaling in platelets of serotonin transporter deficient Mice.
Wolf K, et al.
PLoS ONE, 11(1), e0147664-e0147664 (2016)
M W Mosesson
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(8), 1894-1904 (2005-08-17)
Fibrinogen molecules are comprised of two sets of disulfide-bridged Aalpha-, Bbeta-, and gamma-chains. Each molecule contains two outer D domains connected to a central E domain by a coiled-coil segment. Fibrin is formed after thrombin cleavage of fibrinopeptide A (FPA)
Scott Kaatz et al.
American journal of hematology, 87 Suppl 1, S141-S145 (2012-04-05)
The new oral anticoagulants dabigatran, rivaroxaban and apixaban have advantages over warfarin which include no need for laboratory monitoring, less drug-drug interactions and less food-drug interactions. However, there is no established antidote for patients who are bleeding or require emergent