Merck
P7626
Phenylmethansulfonylfluorid
powder, ≥98.5% (GC)
Synonym(e):
α-Toluol-sulfonylfluorid, Benzylsulfonylfluorid, DFP-Substitute, PMSF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 MG
€ 29,90
1 G
€ 69,20
5 G
€ 146,00
25 G
€ 418,00
100 G
€ 1.350,00
€ 29,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-350-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenylmethansulfonylfluorid, ≥98.5% (GC)
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
biological source
synthetic
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
mp
91-94 °C
solubility
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.), H2O: unstable
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PMSF-RO7883052332
PMSF Phenylmethylsulfonyl fluoride
Roche
PMSF-RO
PMSF
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
98% (TLC)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline solid
solubility
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.), H2O: unstable
solubility
>10 mg/mL
solubility
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
solubility
ethanol: soluble, isopropanol: soluble, methanol: soluble
mp
91-94 °C
mp
92-94 °C
mp
92-95 °C
mp
-
General description
Phenylmethansulfonylfluorid (PMSF) findet als Serinproteasen-Hemmer breite Anwendung und wirkt effektiv gegen Enzyme wie Chymotrypsin, Thrombin und Trypsin. Die hemmende Wirkung von PMSF entsteht mittels Sulfonierung der Hydroxylreste von Serinresten an den reaktiven Stellen von Serinproteasen.
Application
PMSF wird häufig in Lysepuffern verwendet, um den Schutz von Proteinen des Interesses während der Proteinisolierung und Probenaufbereitung zu unterstützen, indem Proteasen gehemmt werden, die die Proteine andernfalls nach der Zell- oder Gewebelyse abbauen würden. PMSF ist nicht stabil in wässrigen Medien. Daher werden PMSF-Stammlösungen vor der Verwendung in wässrigen Medien im Allgemeinen mit wasserfreien organischen Lösungsmitteln (z. B. 100 % Ethanol oder wasserfreier Isopropanol) hergestellt.
Bekannte allgemeine Merkmale und Vorteile von PMSF sind unter anderem:
  • Hemmung von Serinproteasen wie Trypsin und Chymotrypsin
  • Hemmung von Cysteinproteasen (umkehrbar mit reduzierten Thiolen) und Acetylcholinesterase von Säugetieren
  • Nicht so wirkungsvoll oder toxisch wie DFP
  • Effektive Konzentration 0,1-1 mM
  • Halbwertszeit = 1 h bei pH 7,5
Phenylmethansulfonylfluorid wird in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Zellfraktionierung.[1]
  • Zusatz für die Extraktion von Zellkernproteinen.[1][2]
  • Inhibitor von Cholesterinesterase (CE) und Pseudocholinesterase (PCE).
  • Bei der Entnahme von Blut zur Quantifizierung des ANP-Gehalts im Plasma vor der Zentrifugierung.
Biochem/physiol Actions
Eine Verabreichung von PMSF erzeugt eine Analgesie, die nicht mit seiner Anticholinesterase-Wirkung in Verbindung steht, und verlängert die schmerzstillende Wirkung von zentral verabreichtem β-Endorphin.[3]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Pinsky et al.
Life sciences, 31(12-13), 1193-1196 (1982-09-20)
Intraperitoneal (IP) injection of the serine proteinase inhibitor phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) produced dose-dependent analgesia in Sprague-Dawley rats. AD50 was 2.9 +/- 1.4 (S.E.) mg kg-1, the analgesia was antagonized by naloxone but unaffected by atropine. PMSF significantly enhanced the analgesic
Salivary esterase activity and its association with the biodegradation of dental composites.
Finer Y and Santerre JP.
Journal of Dental Research, 83(1), 22-26 (2004)
Estrogen receptors activate atrial natriuretic peptide in the rat heart.
Jankowski M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(20), 11765-11770 (2001)
Lise Boussemart et al.
Nature, 513(7516), 105-109 (2014-08-01)
In BRAF(V600)-mutant tumours, most mechanisms of resistance to drugs that target the BRAF and/or MEK kinases rely on reactivation of the RAS-RAF-MEK-ERK mitogen-activated protein kinase (MAPK) signal transduction pathway, on activation of the alternative, PI(3)K-AKT-mTOR, pathway (which is ERK independent)
Rui Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 287(36), 30800-30811 (2012-07-19)
Hypoxia-inducible factors (HIFs) are oxygen-sensitive transcription factors. HIF-1α plays a prominent role in hypoxic gene induction. HIF-2α target genes are more restricted but include erythropoietin (Epo), one of the most highly hypoxia-inducible genes in mammals. We previously reported that HIF-2α
Artikel
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Protokolle
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.