Fortfahren mit
T4393
Thrombin aus Humanplasma
lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
Synonym(e):
Faktor IIa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 522,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-648-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Biological source:
human plasma
€ 522,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0033
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
sterility
sterile
form
lyophilized powder
specific activity
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F2(2147)
General description
Thrombin wird durch die proteolytische Spaltung von inaktivem Prothrombin in der Leber gewonnen. Das Prothrombin-Gen ist auf dem humanen Chromosom 11p11.2 lokalisiert. Es ist aufgebaut aus der katalytischen Domäne A und B, einer Erkennungsdomäne und Insertionsschleifen. Die Reste am aktiven Situs umfassen die katalytische Tetrade (Histidin 57, Aspartat 102, Serin 195 und Serin 214).
Application
Thrombin aus Humanplasma hat folgende Anwendungen:
  • Medienzusatz für die Vorbehandlung von Endothelzellkulturen für konfokale mikroskopische Untersuchungen und ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
  • Gelatinisierung mesenchymaler Stammzellen (MSCs) zur Herstellung des Fibrin–MSC-Komplexes[1]
  • Screening des Serinproteaseinhibitors OGTI in Sekreten von Froschhaut
Biochem/physiol Actions
Serinprotease, die selektiv Arg-Gly-Bindungen in Fibrinogen spaltet, um Fibrin und Fibrinopeptide A und B zu bilden.
Die Hauptfunktion von Thrombin besteht in der Spaltung von Fibrinogen zu Fibrin, um einen stabilen Gerinnungsprozess zu fördern. Ein hoher Thrombinspiegel löst eine neurotoxische Wirkung in dopaminergen Neuronen aus und trägt zur Progression von Parkinson bei. Zahlreiche Mutationen im Prothrombin-Gen tragen zu einer Defizienz bei, die zu Koagulationsstörungen wie Dysprothrombinämie und Hypoprothrombinämie führt. Eine Veränderung des Thrombinspiegels führt bei vielen Sklerosen zu einer entsprechenden Anpassung des Koagulationswegs. Patienten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) weisen einen erhöhten Thrombinspiegel auf. Thrombinablagerungen in den Neurofibrillenbündeln im Gehirn können zu einer τ-Proteinansammlung und zu den pathophysiologischen Veränderungen von Alzheimer beitragen.
Preparation Note
Bei Rekonstitution mit 1 ml Wasser enthält ein Fläschchen erklärte Aktivität in 0,15 M Natriumchlorid und 0,05 M Natriumcitrat, pH-Wert 6,5.
Analysis Note
Beim NIH-Assay werden 0,2 ml verdünntes Plasma (1:1 mit Kochsalzlösung) als Substrat und 0,1 ml der Thrombinprobe (stabilisiert in einer 1 % gepufferten Albuminlösung) auf Basis einer modifizierten Biggs-Methode analysiert. Zur Bestimmung der Thrombinkonzentrationen werden nur Gerinnungszeiten im Bereich von 15–25 Sekunden verwendet.
Other Notes
Die Aktivität wird in NIH-Einheiten ausgedrückt, die aus einem direkten Vergleich mit einem NIH-Thrombin-Referenzstandard gewonnen werden
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8885T6634T7513
specific activity
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
-
specific activity
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
cow ... F2(280685)
Gene Information
cow ... F2(280685)
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00735
UniProt accession no.
P00735
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thrombin aus Humanplasma
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory system
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)