No, this ready mix has typical cycling parameters for 0.2–2 kb fragments
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
suitability
suitable for (quantitative PCR)
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- für PCR-Amplifikationen, die eine reduzierte unspezifische Amplifikation erfordern
- für die Multiplex-PCR
- für die Reduzierung von Primer-Dimeren
Features and Benefits
- Die Master-Mischung ermöglicht höhere Beständigkeit von einer Reaktion zur anderen
- Verkürzung der Vorbereitungszeit und geringeres Kontaminationsrisiko durch mehrere Pipettierschritte
- Minimierung unspezifischer Amplifikation und Kontamination
- Höhere Spezifität und Zielausbeute
- Reduzierung von Primer-Dimeren
- Kürzere Vorbereitungszeiten im Vergleich zu manuellen Methoden oder Heißstart-Methoden mit Wachs
- Ermöglicht die Einrichtung bei Raumtemperatur
- Ideal für quantitative PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz
Packaging
100RXN ist als 1 x 2,5 ml verpackt
400RXN ist als 1 x 10 ml verpackt
Other Notes
Dieses Produkt wurde mittels quantitativer PCR validiert; gegebenenfalls kann die Ergänzung durch 25 mM Magnesiumchloridlösung (Katalognummer M8787), eine geeignete fluoreszierende Sonde und bei Bedarf eine interne Referenzfarbe (Katalognummer R4526) erforderlich sein. Weitere Informationen zu den Produkten von JumpStart Taq ReadyMix finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable |
| suitability suitable for (quantitative PCR) | suitability suitable for PCR | suitability - | suitability suitable for (quantitative PCR) |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 1.25 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 1.25 units/reaction (50 μL reaction volume) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can the Jumpstart ready mix be used for long range PCR with amplicon size of approximately 20kb
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the fidelity of Taq DNA Polymerase?
1 answer-
The error rates for polymerases are more accurately presented in terms of ranges since the actual fidelity is condition dependent. The error rate of standard Taq, as reported in the literature, is in a range of 1 in 1.1 × 104 (Tindall, K.R., and Kunkel, T.A., Biochemistry, 27, 6008-6013 (1988)) to 1 in 2.0 × 105 (Lundberg, K.S., Shoemaker, D.D., Adams, M.W., Short, J.M., Sorge, J.A.and Mathur, E.J., Gene, 108(1), 1-6 (1991)). These values would apply to this product.
Helpful?
-
-
Can Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used in real-time PCR?
1 answer-
Yes. The mixture does not contain any internal reference dye, though. D7440 comes with a vial of our internal reference dye, R4526, which can also be purchased separately.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Can PCR products made with Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used for TA cloning?
1 answer-
Yes, this enzyme does not have 3'-5' exonuclease activity, so there will be 3'A overhangs available for this type of cloning approach.
Helpful?
-
-
Can Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used with Bio-Rad real-time PCR machines?
1 answer-
Yes. Bio-Rad's real-time instruments typically require fluorescein as an internal reference dye. We have fluorescein as product F6377 (Fluorescein, sodium salt).