Merck
KMM-101NV
Sigma-Aldrich
KOD One PCR Master-Mix
Ready-to-use 2X hot-start PCR master mix with a modified KOD DNA polymerase optimized for ultra-fast and convenient high-fidelity PCR
Synonym(e):
Fast-Heißstart-PCR, High-Fidelity DNA-Polymerase, KOD One PCR Ready Mix
About This Item
UNSPSC-Code:
41106314
NACRES:
NA.55
Biologische Quelle
Escherichia coli (carrying the cloned UKOD DNA polymerase gene)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 25 reactions
sufficient for 500 reactions
Leistungsmerkmale
Fast PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
crude DNA
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
KOD One PCR Master-Mix ist ein gebrauchsfertiger, 2-fach konzentrierter PCR-Master-Mix, der eine neuartige, genetisch modifizierte KOD DNA-Polymerase (UKOD) mit einem neuen Elongationsbeschleuniger enthält, wodurch eine schnelle PCR mit einer Extensionszeit von 5 Sek./kb für Template-DNA < 10kb ermöglicht wird. Dieser Master-Mix hat eine größere Wirksamkeit und Flexibilität als konventionelle PCR-Enzyme mit einer Fähigkeit zur Amplifikation aus Rohproben wie Blut und Mauszellenlysaten. Zusätzlich zu den Rohproben kann er auf Uracil(dU)-haltigen Templates verwendet werden. Der Master-Mix kann mit Primern für die Amplifikation verwendet werden, die sowohl Inosine (dI) als auch dU enthalten.
Diese Heißstart-KOD-Polymerase wird mit zwei Arten von Antikörpern inaktiviert, die die 5′→3′-Polymeraseaktivität und 3′→5′-Exonukleaseaktivität verhindern. Bei der Wärmeaktivierung werden aufgrund der 3′→5′-Korrekturlesefähigkeit des Enzyms stumpfendige PCR-Produkte erzeugt.
Anwendung
  • Zur Amplifikation genomischer DNA
  • cDNA-Amplifikation
  • Direkte PCR
  • Kolonie-PCR
  • Amplifikation von NGS-Bibliotheken
  • Genmutation direkt an der Stelle
Kompatible Probentypen: Serum, Plasma, Zellen, Pflanzen, Bodenextrakte, DNA, Nägel, Haare, usw.
Benötigtes Probenvolumen: ca. 50ng DNA
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnell: Amplifiziert Ziele unter Anwendung der folgenden sehr kurzen Bedingungen:
o = 1 kb: 1 Sek.
o 1~ 10 kb: 5 Sek./kb
o 10 kb~: 10 Sek./kb
  • Gebrauchsfertig: 2X vorgemischte Lösung UKOD DNA-Polymerase, Puffer, dNTP und MgCl2.
  • Hohe Wiedergabetreue: Ungefähr 80 Mal höhere Wiedergabetreue als konventionelle Taq-DNA-Polymerase
  • Hohe Effizienz: Ermöglicht eine durchsatzhohe PCR und ultraschnelle PCR-Zyklierungsbedingungen mit einer Extensionszeit von 5 Sek./kb.
  • Rohproben-PCR: Wirksam bei der direkten PCR-Amplifikation von Rohproben, z. B. von biologischen Proben, Nahrungsmittelproben, Bodenextrakten usw.
  • Hohe Flexibilität: Amplifiziert Templates, die Uracile (dU) enthalten. Amplifiziert Fragmente durch zersetzte Primer mit Inosinen (dI) und Uracilen (dU).
Verpackung
KMM-101NV – 5X1ML reicht für 500 Reaktionen von je 20 μL oder für 200 Reaktionen von je 50 μL.
KMM-101NVS – 0,25ML reicht für 25 Reaktionen von je 20 μL oder für 10 Reaktionen von je 50 μL.
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
*Von Toyobo hergestellt und von Sigma-Aldrich vertrieben. Nicht verfügbar in Japan.
KOD One is a trademark of Toyobo Co., Ltd.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Moe Yokoshi et al.
Molecular cell, 78(2), 224-235 (2020-02-29)
Formation of self-associating loop domains is a fundamental organizational feature of metazoan genomes. Here, we employed quantitative live-imaging methods to visualize impacts of higher-order chromosome topology on enhancer-promoter communication in developing Drosophila embryos. Evidence is provided that distal enhancers effectively
Nuria Cortes-Silva et al.
Current biology : CB, 30(4), 561-572 (2020-02-08)
Accurate chromosome segregation requires assembly of the multiprotein kinetochore complex at centromeres. In most eukaryotes, kinetochore assembly is primed by the histone H3 variant CenH3 (also called CENP-A), which physically interacts with components of the inner kinetochore constitutive centromere-associated network
Protokolle
Evaluate PCR inhibitors and enzyme selection using GenElute-E Single Spin Plant Extraction Kit, KOD-One PCR Master Mix, and competitors.
Verwandter Inhalt
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Amplifizieren Sie Ihre Proben zuverlässig mit dem neuen KOD One™ PCR-Mastermix für eine ultraschnelle PCR mit einer der schnellsten Elongationsraten, die für High-Fidelity-Polymerasen verfügbar ist.
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Alle anzeigen