Fortfahren mit
D4309
REDTaq® DNA-Polymerase
Taq for routine PCR with inert dye, 10X buffer included
Synonym(e):
DNA polymerase with loading dye, Taq DNA polymerase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,20
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 545,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
1 unit/μL
€ 62,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
1 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die REDTaq® DNA-Polymerase ist eine einzigartige Mischung der hochwertigen Taq DNA-Polymerase von Sigma mit einem inerten roten Farbstoff. Der Farbstoff ermöglicht eine schnelle visuelle Bestätigung, dass das Enzym zugegeben und gründlich gemischt wurde. Nach der PCR kann ein Aliquot der Proben (5–10 μl) zur Elektrophorese direkt auf ein Agarosegel aufgetragen werden. Der rote Farbstoff wandert mit der gleichen Geschwindigkeit wie ein 125-Basenpaar-Fragment in einem 1%igen Agarosegel, also etwas schneller als Bromphenolblau. Da der Reaktion nach der PCR keine zusätzlichen Probenpuffer hinzugefügt werden, ist eine Reamplifikation möglich.
Der rote Farbstoff hat keinen Einfluss auf automatisierte oder manuelle Sequenzierungen, Restriktionsverdauungen oder andere Downstream-Anwendungen. Wenn der Farbstoff jedoch entfernt werden soll, ist dies mit jeder Standard-Aufreinigungsmethode leicht zu erreichen.
Application
Für routinemäßige PCR-Amplifikationen wird REDTaq® DNA-Polymerase bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und der Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion(RT-PCR)-Analyse verwendet.
Features and Benefits
  • Gleiche hervorragende Leistung wie bei der Taq-DNA-Polymerase in einem praktischen Format für durchsatzhohe Anwendungen.
  • Visuelle Bestätigung, dass das Enzym nicht nur zugegeben, sondern auch ordnungsgemäß gemischt wurde.
  • Keine zusätzlichen Ladefarbstoffe erforderlich. Ein Aliquot kann direkt aus der Reaktion entnommen und zur Elektrophorese auf ein Agarose-Gel aufgetragen werden.
Packaging
10× Reaktionspuffer mit MgCl2 im Lieferumfang enthalten.
Other Notes
Eine Einheit bindet 10 nmol der gesamten dNTP innerhalb von 30 min bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: US 8,404,464 und US 7,972,828. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren.
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2812D6063D8187
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for PCR
suitability
-
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)