while using this enzyme for digestion of antibody it degraded the 60% of antibody probably due to presence of some other proteases in the prep. i was expecting a selective cleavage of antibody to generate Fabs.
Wichtige Dokumente
P4762
Papain aus papaya latex
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Synonym(e):
Papainase
Biologische Quelle
papaya (latex)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥10 units/mg protein
Mol-Gew.
23.4 kDa
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zum Aufschluss von glatten Muskelzellen der Carotis[2]
- in Dissektionslösungen
- zum Erzeugen von Fab-Fragmenten von Antikörpern[3]
- für die Zelldissoziation, da es in manchen Geweben wirksamer und weniger schädlich ist[4][5]
- im Enzym-Cocktail für die Dissoziation von humanem fetalem Netzhautgewebe[6]
- zum Aufschluss von Chondrozyten/Gerüst-Kulturen für die Gesamt-DNA-Quantifizierung für die Zellproliferation[7]
- als Zusatz zu Neurobasalmedium zum Erzeugen von Retinazellsuspensionen[8]
Biochem./physiol. Wirkung
- Der optimale pH-Wert liegt bei 6,0 bis 7,0.
- Papain hydrolysiert Ester und Amide.
Optimaler pH-Wert von 6,0–7,0
Hydrolysiert auch Estern und Amide.
Verpackung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Inhibitor
Substrat
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.