Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 63,60 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 594,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.090,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.090,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chymostatin, microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
powder
solubility
DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(NC(NC(C1NC(NCC1)=N)C([F,Cl,Br,I]C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
InChI key
MRXDGVXSWIXTQL-HYHFHBMOSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Chymostatin A Molekulargewicht = 607,7
Chymostatin B Molekulargewicht = 593,7
Chymostatin C Molekulargewicht = 607,7
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source microbial | biological source - | biological source - | biological source synthetic |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder, solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.) | solubility 5% glacial acetic acid: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL | solubility acetic acid: soluble 20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chymostatin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?