Fortfahren mit
B4882
Bromelain aus Ananasstengel
≥3 units/mg protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 644,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.770,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.810,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-387-5
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥3 units/mg protein
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥3 units/mg protein
composition
Protein, ≥30% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Bromelain kann zur Hemmung der Biosynthese von proinflammatorischen Prostaglandinen verwendet werden. Es kann zur Verminderung der Blutgerinnung eingesetzt werden. Ananasstamm-Bromelain wird zur Herstellung von enzymatischen Hydrolysaten aus Pollen der Honigbiene verwendet .
Verwendung von Ananasstamm-Bromelain:
  • zur Beurteilung von wässrigen mizellaren Zweiphasensystemen ionischer Flüssigkeiten als Co-Tenside
  • zur Positivkontrolle in der Natriumdodecylsulfat- (SDS) bzw. Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) und für Zellproliferationsassays
  • zur Untersuchung seines potenziellen analgetischen Effekts und zur Beurteilung seiner hydrolysierenden Auswirkungen auf Peptide aus Proenkephalin (PENK), die Sequenzen aus Enkephalin enthalten
Biochem/physiol Actions
Bromelain ist eine Cysteinendopeptidase mit umfangreicher Spezifität zur Spaltung von Proteinen. Bromelain kann aus dem Stamm oder der Frucht der Ananaspflanze gewonnen werden. Das Produkt B4882 stammt aus dem Ananasstamm. Das Produkt P3169 (pGlu-Phe-Leu-p-Nitroanilid) kann als chromogenes Substrat zur Untersuchung von Bromelain verwendet werden.
Preparation Note
Das Produkt kann in Acetat-Puffer (pH 4,5) bei einer Konzentration von 1 mg/mL suspendiert werden und ergibt eine trübe bis fast weiße Suspension.
Other Notes
Eine Einheit setzt bei einem pH-Wert von 4,6 und einer Temperatur von 25 °C 1,0 Mikromol p-Nitrophenol aus N-alpha-CBZ-L-Lysin-p-Nitrophenylester pro Minute frei. Eine ehemalige Titriereinheit (pH 4,5 bei 45 °C) entspricht ca. 1,7 neuen Einheiten (pH 4,6 bei 25 °C).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5144C9584E0885
specific activity
≥3 units/mg protein
specific activity
(chromatography purified), ≥4 units/mg protein
specific activity
≥125 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ≥30% biuret
composition
Protein, 30-50% biuret
composition
Protein, 40-70%
composition
Protein, ≥20% Lowry
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromelain aus Ananasstengel
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I WILL USE BROMELAIN (B4882-10G ).IN A RESEARCH PROJECT. BROMELAIN IS COMPOSED OF MANY ENZYMES. THEY WERE ASKED WHAT the PROPERTIES AND CONTENT OF THE BROMELAIN YOU USE. I WOULD BE HAPPY IF YOU HELPED ME WITH
    1 answer
    1. The properties and content of this product have not been determined. The percentage of protein is lot specific. The Certificate of Analysis (CoA) provides information on the quality control release tests.