Fortfahren mit
P3375
Papain aus papaya latex
crude powder, 1.5-10 units/mg solid
Synonym(e):
Papainase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 862,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42030311
EC Number:
232-627-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
1.5-10 units/mg solid
€ 60,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crude powder
Quality Segment
specific activity
1.5-10 units/mg solid
mol wt
23.4 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
Wird zum Erzeugen von Fab-Fragmenten von Antikörpern verwendet. Wird ferner zur Zelldissoziation verwendet, da nachgewiesen wurde, dass sie bei bestimmten Geweben effektiver und weniger schädlich ist.
Papain from papaya latex has been used:
  • in the enzyme cocktail to evaluate the efficacy of B complex vitamers liberation from nutritional yeast powder
  • in the enzyme mixture for the digestion of bovine milk samples for the analysis of three vitamin B1 molecules
  • as a biocatalyst for the hydrolysis of (R,S)-naproxen 2,2,2-trifluoroethyl ester in water-saturated solvents
Papain is used in dissecting solutions. It is used to produce Fab fragments of antibodies. It is used for cell dissociation since it has been shown to be more effective and less damaging with certain tissues. Papain has been used to isolate morphologically intact cortical neurons from postnatal rats. Limited papain digestion is used for structural studies of enzymes and other proteins. In addition, papain is used in red cell serology to modify the red cell surface to enhance or destroy the reactivity of many red cell antigens. Papain is useful for platelet serology studies. Papain has also been used in the enzymatic synthesis of amino acids, peptides, and other molecules. Product P3375, papain crude powder, has been used to digest fresh cartilage of dogsfish in order to isolate chondroitin sulfate.
Biochem/physiol Actions
Eine Cysteinprotease, die Peptidbindungen von basischen Aminosäuren, Leucin oder Glycin spaltet.
Optimaler pH-Wert von 6,0–7,0
Hydrolysiert auch Estern und Amide.
Papain papaya latex has antifungal activity against C. albicans. It is a cysteine protease that cleaves peptide bonds of basic amino acids, leucine, or glycine.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Analysis Note
Not standardized with lactose or other adulterants.
Other Notes
Für weitere Informationen siehe papain at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
One unit will hydrolyze one micromole of N-alpha-benzoyl-l-arginine ethyl ester (BAEE) per minute at pH 6.2 at 25 deg C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4762P5306P3125
specific activity
1.5-10 units/mg solid
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
≥8.0 units/mg protein
specific activity
≥16 units/mg protein
form
crude powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
23.4 kDa
mol wt
23.4 kDa
mol wt
23.4 kDa
mol wt
23.4 kDa
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papain aus papaya latex
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)