The concentration of this product will vary from lot to lot and will range from 1.2 – 1.6 mL for the 25 mg package size. The exact concentration will be reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate::
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p3125#product-documentation
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,10 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 231,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 500,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 933,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.700,00 |
Über diesen Artikel
form
buffered aqueous suspension
Quality Segment
quality
2× Crystallized
specific activity
≥16 units/mg protein
mol wt
23.4 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Muller-Glialzellen
- Knorpelexplantaten
- GAG- und DNA-Gehalt der Gebewebekonstrukte
- dezellularisierten Proben.
Biochem/physiol Actions
Optimaler pH-Wert von 6,0–7,0
Hydrolysiert auch Estern und Amide.
. Der optimale pH-Wert beträgt 6,0–7,0
. Papain hydrolisiert Estern und Amide. Papain besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit drei Disulfidbrücken und einer Sulfhydrylgruppe, die für die Wirkung des Enzyms erforderlich ist.
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein | description lyophilized powder, aseptically filled | description solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) |
| specific activity ≥16 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥8.0 units/mg protein | specific activity ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) |
| form buffered aqueous suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solution |
| mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| quality 2× Crystallized | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papain aus papaya latex
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the concentration of the "25MG" or what is the total volume of the aqueous suspension?