Fortfahren mit
P8115
Extract-N-Amp PCR ReadyMix für Blut
12 mL sufficient for 1000 amplifications
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ for Blood
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.590,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 1.590,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications
feature
dNTPs included, hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Extract-N-Amp Blut-PCR-Kits enthalten alle notwendigen Reagenzien für die schnelle Extraktion und Amplifikation von humaner genomischer DNA aus Vollblut, auf Blutkarten getrocknetem Vollblut und kultivierten Säugetierzellen.
Application
Extract-N-Amp PCR ReadyMix für Blut wird für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet.[1]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8240E3004R4775
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
color
colorless
color
red
color
colorless
color
red
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart
usage
sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    useful product
    Great product, easy for using. We have used it for many years.
    Helpful?