Fortfahren mit
KCQS05
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix, Low ROX
with Low ROX for ABI and Stratagene instruments
Synonym(e):
KiCqstart® Probe qPCR ReadyMix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
1250 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
light blue
input
purified DNA
compatibility
ABI 7500 Fast, ABI 7500, ABI QuantStudio, ABI ViiA 7 , Agilent AriaMx, Douglas Scientific IntelliQube, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, Strategene Mx4000
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix ist ein hoch entwickeltes qPCR-Reagenssystem sowohl für schnelle als auch für konventionelle PCR-Zyklusprotokolle oder -instrumente. Es handelt sich um eine vielseitige und stabile Lösung für höchst sensitive und effiziente PCR unter Verwendung verschiedener fluorogener Sondenchemien, einschließlich TaqMan®-Hydrolysesonden. KiCqStart Probe qPCR ReadyMix wird als 2-fach konzentrierter, einsatzbereiter Reaktionscocktail bereitgestellt, der alle erforderlichen Reaktionskomponenten außer Primern, Sonde(n) und DNA-Template enthält. Ein hellblauer inerter Tracer-Farbstoff vereinfacht den Reaktionsaufbau auf weißen oder durchsichtigen Platten und minimiert das Auftreten von Fehlern beim Pipettieren oder Mischen. Er beeinträchtigt weder die qPCR-Leistung noch die Stabilität des Produkts.
Eine Schlüsselkomponente des KiCqStart Probe qPCR ReadyMix ist eine ultrareine, prozessive, thermostabile DNA-Polymerase, die frei von nachweisbarer E. coli-DNA ist. Dieser PCR-Mastermix eignet sich ideal für anspruchsvolle qPCR-Anwendungen, darunter den Nachweis bakterieller Pathogene, bei denen Wirts-DNA-Rückstände in typischen rekombinanten Enzymaufbereitungen die Sensitivität der Assays einschränken und den Nachweis bei Proben mit niedriger Kopienzahl verdecken können. Das im KiCqStart Probe qPCR ReadyMix enthaltene Enzym wird mit monoklonalen Antikörpern hoher Avidität kombiniert, um einen strikten automatischen Heißstart zu erreichen, der vor der PCR-Amplifikation einen Reaktionsaufbau und eine zeitweise Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht.
Application
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix, Low ROX wird als Komponente der Reaktionsmischung für den Nachweis von genomischer DNA aus Parasiten mittels quantitativer Multiplex-Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) und Echtzeit-PCR (rt-PCR) eingesetzt.
Verschiedene Echtzeit-PCR-Systeme nutzen verschiedene Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und zur Korrektur optischer Abweichungen zwischen den Wells. Es ist sehr wichtig, das passende qPCR-Reagens für Ihr spezifisches Instrument zu verwenden. KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix enthält keinen internen Referenzfarbstoff.
Features and Benefits
  • Testergebnisse innerhalb von 33 Minuten
  • Höchst effiziente und empfindliche PCR-Ergebnisse in Echtzeit
  • Wenig/keine Optimierung notwendig
Other Notes
Der 2X-Reaktionspuffer enthält optimierte Konzentrationen von MgCl2, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Hot-Start-DNA-Polymerase, ROX-Referenzfarbstoff, inertem blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren
Verpackung:
250 Reaktionen* = 2 x 1,25-ml-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 x 1,25-ml-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 x 50-ml-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μl
Legal Information
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ROX is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
KCQS06KCQS04KCQS08
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
detection method
probe-based
detection method
probe-based
detection method
probe-based
detection method
probe-based
color
light blue
color
light blue
color
light blue
color
light blue
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)