Fortfahren mit
NA2010
GenElute Blut Genomische DNA, Kit
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
Gen Elute
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41105501
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Segment
technique(s)
DNA purification: suitable
input
blood
test parameters
: <40 min kit run time, sample volume: 200 μL
storage temp.
15-25°C
General description
Das GenElute-Kit für genomische DNA aus Blut bietet eine einfache und praktische Methode zur Isolierung von reiner genomischer DNA aus frischem oder älterem (älter als 24 Stunden) Vollblut. Das Kit kombiniert die Vorteile der Siliziumdioxidbindung mit einem Mikrospinformat und macht teure Harze, Alkoholpräzipitation und gefährliche organische Verbindungen wie Phenol und Chloroform überflüssig.
Application
GenElute Blood Genomic DNA Kit has been used:
  • to extract DNA from samples of large granules (LG) and smaller granules (SG) obtained from vasectomized rabbits[1]
  • to isolate DNA from the blood samples [2]
  • to extract whole blood DNA from the left blood cells
Die aufgereinigte genomische DNA ist gebrauchsfertig und kann u. a. für folgende Downstream-Anwendungen verwendet werden:
  • Restriktionsendonukleaseverdau
  • PCR
  • Southern Blots
  • Sequenzierungsreaktionen
  • Klonierung
Biochem/physiol Actions
Das Ausgangsmaterial wird in einer chaotropen salzhaltigen Lösung lysiert, um die gründliche Denaturierung von Makromolekülen zu gewährleisten. Durch Zugabe von Ethanol wird die DNA gebunden, wenn das Lysat durch die Kieselerdemembran in ein Mikrozentrifugenröhrchen zentrifugiert wird. Es wird eine Vorwaschlösung zur Entfernung von Verunreinigungen in Verbindung mit älteren Vollblutproben (älter als 24 Stunden) bereitgestellt. Nach dem Auswaschen der Verunreinigungen wird die DNA in 200 mL einer Tris-EDTA-Lösung eluiert.
Die zu erwartenden Ausbeuten an genomischer DNA hängen von der Menge und der Art des verwendeten Ausgangsmaterials ab (z. B. können in weniger als einer Stunde 4 bis 10 μg an mit RNase A behandelter DNA aus 200 μL frischem Vollblut isoliert werden). Die mit diesem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Features and Benefits
  • Ausgangsmaterial: Bis 200 μL frisches oder älteres Blut
  • Erwartete Ausbeute: Bis zu 10 μg
  • Elutionsvolumen: 400 μL
  • Erforderliche Zeit: <40 Min.
  • A260/A280-Verhältnis: 1,6–1,9
  • Kompatibel mit vielen Antikoagulantien, wie zum Beispiel EDTA, Heparin und Natriumcitrat
  • Übliche Ausbeute 4–10 μg aus 200 μL Vollblut
  • Reine genomische DNA mit einem A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9
  • Isoliert DNA mit einer Länge von bis zu 50 kb
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NA2020G1N10NA2100
usage
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 350 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <40 min kit run time, sample volume: 200 μL
test parameters
-
test parameters
-
test parameters
: 70—120 min kit run time, sample volume: 1.5 mL bacterial culture
input
blood
input
-
input
-
input
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
BLD9601
BLD9601, BLD9604, NA2010
G1N350, G1N70, G1N9602, G1N9604
NA2110, NA2120
Still not finding the right product?
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, Molecular Biology, BioUltra, ≥30 units/mg protein 3
    SDB
  • Column Preparation Solution
    SDB
  • RNase A solution
    SDB
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)