Merck
65875
3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazon -hydrochlorid Monohydrat
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
MBTH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9N3S · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.72
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-428-7
Beilstein/REAXYS Number:
4722243
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
270-274 °C (dec.)
functional group
thioether
SMILES string
O.Cl.CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
InChI key
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
General description
kann noch freie HCl enthalten
Application
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazine (MBTH) can be used as a reagent for the spectrophotometric determination of traces of selenium, tellurium, and cyanide in environmental samples.
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric determination of aliphatic aldehydes; Reagent for the determination of hexosamines in glycosaminoglycans; Incorporated into a new peroxidase colour reaction, Reagent for the spectrophotometric determination of traces of selenium (IV) in environmental samples.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)