Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,50 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 |
Über diesen Artikel
€ 32,50
Produktname
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat, ≥98% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.Na.H2O/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
NSWUDGODQXQNON-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (titration), powder | description ACS reagent, ≥98% | description ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers. |
| form powder | form crystalline | form solid |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥98%, 98.0-102.0% | assay ≥98% (by assay) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 10-30°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility water: soluble |
| color white to off-white | color - | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?