Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,10 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Segment
packaging
vial of 5 mg
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description vial of 5 mg | description 98 atom % D, 98% (CP) | description A protective agent for SH groups. | description ≥95% |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) NMR: suitable, bio NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form powder or chunks |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| packaging vial of 5 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
20325-40-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?