Fortfahren mit
435449
Poly(ethylenglycol)-block-poly(propylenglycol)-block-poly(ethylenglycol)
average Mn ~2,900
Synonym(e):
Pluronic® L-64, PEG-PPG-PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,60
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 67,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.3 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
mol wt
average Mn ~2,900
composition
PEG, 40 wt. %
refractive index
n20/D 1.46
surface tension
43 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosity
850 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
transition temp
cloud point 58 °C (1 wt. % aqueous solution)
density
1.05 g/mL at 25 °C
HLB
12.0 - 18.0
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reiniger für harte und weiche Oberflächen, Entschäumer in Beschichtungen und in der Wasseraufbereitung. Gleitmittel in der Metallbearbeitung, Entschäumer und Extender für lineare und quervernetzte Polyester und Polyurethane.
Features and Benefits
Oberflächenaktives Material, dessen Eigenschaften vom Verhältnis zwischen hydrophilen (EO) und hydrophoben (PO) Einheiten abhängen. Ein hoher EO-Gehalt ergibt bessere O/W-Stabilisatoren.
Physical form
Terminales primäres dihydroxy-funktionales Oligomer.
Legal Information
Pluronic is a registered trademark of BASF
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
435414435457435465
description
average Mn ~2,900
description
average Mn ~1,900
description
average Mn ~4,400
description
average Mn ~5,800
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average Mn ~2,900
mol wt
average Mn ~1,900
mol wt
average Mn ~4,400
mol wt
average Mn ~5,800
viscosity
850 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
1,200 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
1.006 g/mL at 25 °C
density
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
12.0 - 18.0
HLB
18.0 - 23.0
HLB
1.0 - 7.0
HLB
7 - 9
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is Product 435449, Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in o-xylene
      Helpful?
  4. What is the softening point of Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)?
    1 answer
    1. The softening point is 16°C.
      Helpful?
  5. What is the hydrophile-lipophile balance (HLB) of Product 435449, Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)?
    1 answer
    1. The hydrophile-lipophile balance (HLB) is between 12.0-18.0.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.