Merck
256439
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat)
98%
Synonym(e):
4,4′-MDI, Bis-(4-isocyanatophenyl)-methan
About This Item
Lineare Formel:
CH2(C6H4NCO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.25
Beilstein:
797662
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
bp
200 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
InChIKey
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat) (MDI) ist eine Monomerklasse aromatischer Diisocyanate, die häufig bei der Herstellung von Polyurethankunststoffen, Schaumisolierung, Beschichtungen, Klebstoffen und Dichtstoffen verwendet wird. Es ist aufgrund des Vorhandenseins von zwei funktionellen Isocyanat-Gruppen sehr reaktiv. MDI ist bekannt für seine ausgezeichnete Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit gegen chemische und Umweltschäden, wodurch es in Harzzusammensetzungen, lithografischen Druckplatten, Beschichtungsfilmen, optischen Filmen, Bildschirmen, Halbleitergeräten und bei der Herstellung von Polyurethanschaum von Nutzen ist.
Anwendung
4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat) kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • Polyurethankationomere, die in medizinischen Implantaten Anwendung finden.[1]
  • Ein Präpolymer zum Herstellen von selbstheilenden Polyurethan-Elastomeren.[2]
Es kann auch als Vernetzungsmittel zur Synthese von PEBA (Polyetherblockamid)-Copolymer mit verbesserten mechanischen Eigenschaften verwendet werden, die hauptsächlich in Solen, medizinischen Röhren, Teilen für die Luft- und Raumfahrt und bei chemischen Trennungen verwendet werden. Darüber hinaus wird MDI auch als Crosslinker verwendet, um Graphenoxid (GO) kovalent zu modifizieren und die Korrosionsbeständigkeit von Polystyrolbeschichtungen zu verbessern. Die daraus resultierenden Polystyrol/GO-MDI-Verbundbeschichtungen zeigten gegenüber unveränderten Polystyrolbeschichtungen eine überlegene Korrosionsbeständigkeit. Dieser Ansatz kann potenziell verwendet werden, um die Haltbarkeit von Materialien in verschiedenen industriellen und biomedizinischen Anwendungen zu verbessern.[3][4]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
411.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
211 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jyun-Yan Ye et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-02-11)
A series of N-substituted polyether-block-amide (PEBA-X%) copolymers were prepared by melt polycondensation of nylon-6 prepolymer and polytetramethylene ether glycol at an elevated temperature using titanium isopropoxide as a catalyst. The structure, thermal properties, and crystallinity of PEBA-X% were investigated using
Journal of Applied Physiology, 70, 6983-6983 (1991)
Preparation and Characterization of Isosorbide-Based Self-Healable Polyurethane Elastomers with Thermally Reversible Bonds
Han-Na Kim, et al.
Molecules (Basel), 24 (2019)
Dominika Swierczyńska-Machura et al.
Medycyna pracy, 62(6), 567-577 (2012-02-09)
The aim of the study was to analyze the data obtained during the diagnostic process and their real values in the final diagnosis of patients exposed to diisocyanates amd suspected of occupational allergic disease of the respiratory system The patients
Unique foreign body ingestions in the pediatric population.
Sheila Isabelle Goertemoeller et al.
Journal of emergency nursing: JEN : official publication of the Emergency Department Nurses Association, 36(2), 178-179 (2010-03-10)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf