Fortfahren mit
1.15480
Hyamin® 1622-Lösung
0.004 mol/l, for the deterimination of anionic tensides
Synonym(e):
N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,80
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
€ 54,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hyamin® 1622-Lösung, for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l
Quality Level
form
liquid
concentration
0.004 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
Hyamine® 1622 solution is a cationic surfactant that can be utilized to determine the concentration of anionic surfactants like HFAD agents (petroleum sulfonates) through the two-phase titration method.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
Hyamine is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.030678.43983292796
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
9-10 (20 °C in H2O)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
pH
-
form
liquid
form
solid
form
solid
form
powder
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
115480100304054839999215
115480100004022536160498
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf