Quality Segment
form
solid
composition
dye content, ≥95% spectrophotometric assay
loss
≤5% loss on drying, 110°C
mp
242 °C
bulk density
380 kg/m3
λmax
523-528 nm in methanol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Br.N1(C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)C
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Application
- A comparison of the base-pair specificities of three phenanthridine drugs using solution spectroscopy: In dieser Studie wird die Spezifität von drei Phenanthridin-Wirkstoffen, einschließlich Dimidiumbromid, bei der Bindung von DNA-Basenpaaren mithilfe von Lösungs-Spektroskopieverfahren bewertet. Die Forschungsarbeit bietet signifikante Einblicke in die Wechselwirkungen auf molekularer Ebene und liefert wertvolle Informationen für Chemiker, die an Studien zum Arzneimitteldesign und zu DNA-Wechselwirkungen beteiligt sind (Dougherty G, 1982).
Analysis Note
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λmax. (Methanol): 523–528 nm
Spez. Absorptionsvermögen A 1 %/1 cm (λmax.; 0,0005 %; Methanol): 168–177
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimidiumbromid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 140295-500ML | 04061838733375 |
| 140295-100ML | 04061838733368 |
| 1121300001 | 04022536139760 |
| 1121300005 | 04022536882215 |