Fortfahren mit
198218
Patentblau VF
Dye content 50 %
Patent Blue VF
Synonym(e):
Sulfan-Blau, Säureblau 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31N2NaO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.66
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
42045
NACRES:
NA.47
EC Number:
204-934-1
MDL number:
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 50%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
ε (extinction coefficient)
≥50000 at 635-641 nm in H2O, ≥5300 at 408-414 nm in H2O, ≥7500 at 308-314 nm in H2O
λmax
635 nm (2nd), -410 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Application
Patent Blue VF has been used:
  • in combination with 99mTc phytate to detect sentinel lymph node (SLN) in early stage cervical cancer patients.
  • to detect heat shock protein (HSP) gp96 induced draining lymph nodes (LNs) in mice.
  • to detect the effect of Asn-Gly-Arg (NGR)-tumor necrosis factor (TNF) on tumor perfusion in murine model.
Biochem/physiol Actions
Patent Blue VF dye is a violet colored powder. It has been used in cosmetic coloring.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8679B7920302643
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 50%
composition
Dye content, ~80%
composition
-
composition
Dye content, 60%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review