If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Salzsäurelösung, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Possibilities and Limitations of ICP-Spectrometric Determination of the Total Content of Tin, Its Inorganic and Organic Speciations in Waters with Different Salinity Levels-Part 1: Determination of the Total Tin Content: In dieser Studie wird Salzsäurelösung bei der Vorbereitung von Wasserproben für die ICP-spektrometrische Analyse zur Bestimmung des Gesamtzinngehalts verwendet, was ihre Vielseitigkeit in der Umweltchemie demonstriert (Temerdashev et al., 2023).
- Spectrofluorometric determination of orphenadrine, dimenhydrinate, and cinnarizine using direct and synchronous techniques with greenness assessment: Die Forschungsarbeit beleuchtet die Anwendung von Salzsäurelösung in spektrofluorometrischen Verfahren zur Bestimmung pharmazeutischer Verbindungen und legt dabei den Schwerpunkt auf umweltfreundliche Analysemethoden (Ghonim et al., 2023).
- Phosphoryl Trichloride-Method of Determination in Workplace Air: In diesem Artikel werden die Verwendung von Salzsäurelösung bei der Luftprobenahme und Analysemethoden zur Bestimmung des Vorhandenseins von Phosphoryltrichlorid in Arbeitsumgebungen und zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit erörtert (Kowalska und Wasilewski, 2023).
- Synthesis of controlled-size starch nanoparticles and superparamagnetic starch nanocomposites by microemulsion method: In dieser Forschungsarbeit wird Salzsäurelösung für die Synthese von Stärke-Nanopartikeln und Nanokompositen verwendet, was ihre Rolle in fortgeschrittenen materialwissenschaftlichen Anwendungen demonstriert (Morán et al., 2023).
Features and Benefits
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Titripac-Verpackung® - alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden - weitere Informationen finden Sie unter: www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration 0,4975–0,5025 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0015 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| packaging Titripac® of | packaging Titripac® of | packaging Titripac® of | packaging - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH 1.2 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf