Fortfahren mit
1.37048
D-(+)-Glukose
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
Synonym(e):
Dextrose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
470 g/L
bulk density
630 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Analysis Note
Gehalt (ber. auf wasserfreie Substanz): 97,5 - 102,0 %
Identität (IR): entspricht
Identität (spez. Drehung ber. auf wasserfreie Substanz): entspricht
Identität (HPLC): entspricht
Identität (Wasser): entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Farbe und Klarheit der Lösung: entspricht
Titrierbare Säure: ≤ 0,002 meq/g
Leitfähigkeit: ≤ 20 µS/cm
Spez. Drehung(α25/D): 52,5 - 53,0 °
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Verwandte Substanzen [Summe der Verunreinigungen A (Maltose) und B (Isomaltose)!: ≤ 0,4 %
Verwandte Substanzen [Verunreinigung C (Maltotriose)!: ≤ 0,2 %
Verwandte Substanzen [Verunreinigung D (Fructose)!: ≤ 0,15 %
Verwandte Substanzen (unspezifizierte Verunreinigungen): ≤ 0,10 %
Verwandte Substanzen (Summe aller Verunreinigungen): ≤ 0,5 %
Dextrin: entspricht
Lösliche Stärke, Sulfit: ≤ 15 ppm
Stärke: entspricht
Lösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C): ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,2 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 1,0 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,02 %
Mikrobiologische Reinheit (Gesamtzahl aerober Mikroorganismen (TAMC)): ≤ 100 KBE/g
Mikrobiologische Reinheit (Gesamtzahl an Hefen und Schimmelpilzen (TYMC)): ≤ 100 KBE/g
Gegen Gallensalze resistente gramnegative Bakterien (abwesend in 1 g): entspricht
Escherichia coli (abwesend in 1 g): entspricht
Pseudomonas aeruginosa (abwesend in 1 g): entspricht
Staphylococcus aureus (abwesend in 1 g): entspricht
Candida albicans (abwesend in 1 g): entspricht
Salmonella ssp (abwesend in 10 g): entspricht
Endotoxine: ≤ 10 I.U./g
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1-3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limit gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Entspricht Ph Eur, BP, USP, ACS
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0833749139G5146
application(s)
parenterals
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
470 g/L
solubility
470 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
bulk density
630 kg/m3
bulk density
630 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glukose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
137048901204027269077938
137048100004027269365004
137048000104027269365356
137048902904027269072025
137048905004054839392641
137048901404065268763070
137048500004027269072018
137048905104054839392658
137048909004065272132145