Fortfahren mit
1.06400
Natriumchlorid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonym(e):
Halit, NaCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
EC Index Number:
231-598-3
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Natriumchlorid ist ein Mineralsalz, das für eine breite Palette von Anwendungen in pharmazeutischen Formulierungen eingesetzt wird. Normalerweise wird es als Osmosemittel in flüssigen Darreichungsformen verwendet, z. B. für die Herstellung von isotonischen Formulierungen, als Füllstoff oder Beschichtungsmittel für feste Darreichungsformen und für halbfeste Darreichungsformen wie Cremes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370171.162241613804
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
-
solubility
358 g/L
solubility
-
solubility
358 g/L
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106400100004022536076133
106400888204054839423000
106400950004022536935713
106400910304027269174439
106400910004027269676933
106400950204027269214036
106400905104022536963211
106400500004022536076157
106400902404022536076171
106400702504054839326370
106400902904022536935706
106400905304065269368212