Fortfahren mit
1.06482
Sodium hydroxide
pellets, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, JP, NF, E 524
Synonym(e):
Natriumhydroxid, ‘Caustic Soda’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
E Number:
E524
EC Index Number:
215-185-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumhydroxid-Plätzchen, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, ChP, JP, NF, E 524
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
form
solid
quality
E 524
technique(s)
HPLC: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
1090 g/L
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%, chloride (Cl-): ≤0.015%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, silicate (as SiO2): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.010%
cation traces
Al: ≤0.001%, As: ≤0.0003%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0010%, Hg: ≤0.00001%, K: ≤0.1%, Pb: ≤0.00005%, Zn: ≤0.0025%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES string
[OH-].[Na+]
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Natriumhydroxid-Pellets werden in Anwendungen zur Reinigung vor Ort sowie für die pH-Anpassung eingesetzt. Natriumhydroxid-Pellets Emprove® Essential wird gemäß GMP-Richtlinien hergestellt und eignet sich für pharmazeutische und biopharmazeutische Prozesse.
Features and Benefits
  • Comprehensive, up-to-date documentation to navigate regulatory challenges, manage risks, and improve processes.
  • Suitable for moderate-risk applications.
  • Emprove® products are designed to facilitate compliance with global regulations (e.g., ICH Q7, EU GMP, USP, EP).
  • Detailed supply chain and manufacturing information helps ensure traceability and continuity, which is critical for GMP manufacturing.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370201.370841.37032
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
solid
form
pellets, solid
form
-
form
-
assay
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
assay
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
assay
-
assay
-
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumhydroxid-Plätzchen
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.