Merck
X100
Sigma-Aldrich
Triton X-100
Triton™ X-100
laboratory grade
Synonim(y):
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Wybierz wielkość
5 ML
196,00 zł
100 ML
352,00 zł
500 ML
457,00 zł
1 L
632,00 zł
1 GAL
1860,00 zł
5 GAL
7690,00 zł
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
196,00 zł
100 ML
352,00 zł
500 ML
457,00 zł
1 L
632,00 zł
1 GAL
1860,00 zł
5 GAL
7690,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numer CAS:
Beilstein:
2315025
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
laboratory grade
opis
non-ionic
Formularz
liquid
mp
6  °C (43 °F)
temp. przejścia
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
rozpuszczalność
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Klucz InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triton X-100 has hemolytic property[1] and is used for DNA extraction.[2]
Triton X-100 is a common non-ionic surfactant and emulsifier which is often used in biochemical applications to solubilize proteins. It is considered a comparatively mild detergent, non-denaturing, and is reported in numerous references as a routinely added reagent. It is utilized for lysing cells to extract protein and cellular organelles. It can also permeabilize the living cell membrane for transfection.[3][4]
Zastosowanie
Triton-X has been used:
  • In the permeabilization of cells for immunofluorescence staining[5]
  • As a component of lysis buffer in western blot analysis[5]
  • As a component of Tris-buffered saline for the preparation of cell sections in Immunogold labelling for electron microscope[5]
Działania biochem./fizjol.
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Cechy i korzyści
  • Ideal for Cell Biology and Biochemical research applications
  • Non-ionic nondenaturing detergent
  • Superior wetting agent and emulsifier
  • Highly versatile surfactant
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informacje prawne
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Growth and hydration of Triton X-100 micelles in monovalent alkali salts: a light scattering study
Molina-Bolivar JA, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(4), 870-877 (2002)
Hiroki Sakamoto et al.
Journal of artificial organs : the official journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 22(3), 222-229 (2019-05-12)
In recent years, studies on liver graft construction using the decellularized liver as a template for transplantation therapy have attracted much attention. However, the therapeutic effect of constructed liver grafts in hepatic failure has not been evaluated. Therefore, we aimed
alpha -Synuclein Is Degraded by Both Autophagy and the Proteasome
Webb LJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(27), 25009-25013 (2003)
José Francisco Lima-Barbero et al.
Experimental & applied acarology, 78(4), 555-564 (2019-08-02)
Blood-feeding ectoparasites constitute a growing burden for human and animal health, and animal production worldwide. In particular, mites (Acari: Gamasida) of the genera Dermanyssus (Dermanyssidae) and Ornithonyssus (Macronyssidae) infest birds and cause gamasoidosis in humans. The tropical fowl mite, Ornithonyssus
Masoumeh Zangeneh et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109739-109739 (2019-07-28)
The purpose of this study was to investigate the radiation dose enhancement effects of gadolinium-doped zinc oxide nanoparticles (Gd-doped ZnO NPs) under the megavoltage (MV) X-ray irradiation. ZnO NPs have preferred photocatalytic properties under UV light for cancer killing. UV
Produkty
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protokoły
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Techniki określania masy cząsteczkowej antygenu białkowego, interakcji białkowych, aktywności enzymatycznej i modyfikacji potranslacyjnych.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Zobacz wszystko
Questions
1–10 of 16 Questions  
  1. How long is Triton X-100 stable at -80 degrees in buffer?
    1 answer
    1. At -80°C, Triton X-100 is generally stable, but the stability can depend on the specific buffer conditions and the concentration of the detergent. In most cases, Triton X-100 remains effective at low temperatures, but it is advisable to avoid repeated freeze-thaw cycles, as these can lead to changes in the detergent's properties and effectiveness. Please note that the shelf life after opening is dependent upon various factors which might affect the stability and, therefore, it is not guaranteed and needs to be determined by the end user.
      Helpful?
  2. If a sterilization of Triton X-100 or its dilutions (maximum 10% of Triton X-100 in the total volume) is needed to remove DNAse and RNAse, what's the best approach?
    1 answer
    1. Autoclaving undiluted Triton X-100 is generally not recommended for sterilization. However, dilute solutions, up to 10%, may be autoclaved. At certain
      concentrations, solutions may become cloudy, but dispersible above the cloud point. The solution will clarify with stirring upon cooling. Note that DNAse and RNAse-free products are currently available. Please see the links below to review these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t8787
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/648466
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/93443
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the correct CAS number for Triton X-100, 9002-93-1 or 9036-19-5?
    1 answer
    1. CAS 9036-19-5 is a generic CAS number and is correct for Triton® X-100. With this number, neither the substitution pattern of the aromatic ring (para, meta, ortho), nor the amount of the repeating units of the oxyethylene units is specified or described. Triton® X-100 with CAS 9002-93-1 is also correct but it defines only the para-substitution.
      Helpful?
  6. Will heating Triton to reduce its viscosity have any negative impact on the product? Does heating negatively affect the activity of Triton?
    1 answer
    1. Triton X-100 can be frozen, thawed, and used. However, caution is advised when heating it above 50°C, as discoloration may occur. This note indicates that excessive heating can lead to some form of change in Triton X-100. It would be reasonable to assume that the recommended working range is from ambient temperature to 50°C (or slightly lower). If your process requires heating the solution to temperatures higher than 50°C, it is recommended to add Triton X-100 only after the temperature has dropped below 50°C or lower. If you need to work at temperatures exceeding 50°C, it is advisable to conduct solution stability studies to assess potential damage or breakdown of Triton X-100.
      Helpful?
  7. Is a concentration of 8x10^-5 mol/L of Triton X-100 harmful to metal (steel/aluminum) and silicon equipment when submerged in water?
    1 answer
    1. The laboratory has not specifically tested the corrosive properties of Triton X-100 on metal. However, according to a publication titled "Triton X-100 and Sodium Lauryl Sulfate Surfactants as Environmentally Friendly Corrosion Inhibitors for Steel in 0.5 M H2SO4" in Advances in Analytical Chemistry, Triton X-100 appears to act as a corrosion inhibitor for steel.
      Helpful?
  8. What are the NFPA hazard numbers for this?
    1 answer
    1. With the implementation of the Globally Harmonized System (GHS) of hazard classification in our safety data sheets (SDS), we decided to no longer maintain the National Fire Protection Association (NFPA) information in section 15 of the SDS. Therefore, we no longer provide updates to the NFPA ratings. Kindly review the SDS available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/sial/x100?userType=anonymous
      Helpful?
  9. Hi, Bought the X100-100ml but cant find what the concentration is. Is this 100%? Kind regards,
    1 answer
    1. The product is a neat or pure liquid, the concentration is 100 %.
      Helpful?
  10. What's the molar concentration of the TritonX 100?? How can I make a 50mM concentration from this??
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 1.07 g/mL and an average molecular weight of 625 g/mol. Assuming 100%, the molarity is 1.712 M. To make 1 L of a 50 mM solution from this, use 29.2 mL of the 1.712 M starting concentration.
      Helpful?
1–10 of 16 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. Lillehammer, Norway
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    M.Sc.
    We use the Product for surface cleaning of artworks. Works as planned.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review