Przejdź do
X405
Triton X-405 solution
70% in H2O
Synonim(y):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol solution, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, Polyoxyethylene (40) isooctylphenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
5 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
~1967.0 g/mol
concentration
70% in H2O
technique(s)
ELISA: suitable
CMC
0.81 mM
transition temp
cloud point >100 °C
density
1.096 g/mL at 25 °C
HLB
17.6
application(s)
(dispersing and solubilizing materials)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-405 comprises a longer chain of -CH2-CH2-O- monomers.
Application
Triton X-405 solution has been used:
  • to re-disperse semiconducting single-walled carbon nanotubes (S-SWCNTs/SWCNTs) for absorption spectroscopic characterization
  • as a component of sodium hydroxide solution to solubilize animal carcasses for liquid scintillation counting
  • as a surfactant in direct foaming to study its effects on the viscosity of geopolymer pastes
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
May precipitate on storage; redissolve at 50 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
648462X100
description
70% in H2O
description
Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
description
laboratory grade
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
(dispersing and solubilizing materials)
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
mol wt
~1967.0 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
average mol wt 625, micellar avg mol wt 80,000
HLB
17.6
HLB
13.5
HLB
13.5
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there any risk to incubating the material at 50C multiple times during the shelf life in order to redissolve precipitate?
    1 answer
    1. While this material is considered to be quite robust, the stability of the solution following multiple heating/cooling cycles has not been evaluated. To assure product quality, aliquoting the product following the first heating may be a more conservative option.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?