For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
S9378
Sucrose
≥99.5% (GC)
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Wybierz wielkość
184,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
184,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
sugar cane
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
crystals
metody
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤5 ppm heavy metals
kolor
white
przydatny zakres pH
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
Absorpcja
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
Zastosowanie
agriculture
obecność zanieczyszczeń
RNase, none detected
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Klucz InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLC-