Kluczowe dokumenty
P1379
TWEEN® 20
viscous liquid
Synonim(y):
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Polecane produkty
opis
non-ionic
Poziom jakości
Próba
>40% (GC)
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
~1228
skład
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
stężenie
≥40.0% (GC)
metody
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
zanieczyszczenia
≤3.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
liczba kwasowa
≤2.2 mg/g
wartość hydroksylowa
96‑108 mg/g
temp. przejścia
cloud point 76 °C
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
przydatność
complies for IR spectroscopy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Klucz InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Surfactants, possessing both hydrophilic and hydrophobic components, fall into two main categories: ionic, which ionize in water (anionic, cationic, or ampholytic), and nonionic, which do not ionize. The discussed product is a nonionic surfactant with diverse applications such as emulsification, dispersion, solubilization, and detergent use. Additionally, it can serve as a solubilizer for membrane proteins.
Zastosowanie
- washing buffer and blocking buffer in Western blotting
- blocking buffer in immunohistochemistry
- washing buffer in ELISA (enzyme linked immunosorbent assay)
- reaction mixture in PCR (polymerase chain reaction)
TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%.
Cechy i korzyści
- Highly versatile surfactant for your life science and biochemical research
- Excellent solubilising, dispersing and emulsifying agent
- Suitable for DNA & RNA extraction, mammalian cell culture, and protein purification
Opakowanie
Each kit contains 3 x 100ML samples, each sample from a uniquely manufactured lot.
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
produkt podobny
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Dostępne procedury, odczynniki i sprzęt do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).
Protokoły
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Na tej stronie przedstawiono sposób solubilizacji białek błonowych za pomocą produktów firmy Cytiva.