Przejdź do
238589
IGEPAL® CA-720
average Mn ~735
Synonim(y):
Polyoxyethylene (12) isooctylphenyl ether, Polyoxyethylene (12) octylphenyl ether, branched
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
152,25 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
152,25 zł
Cena katalogowa203,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
average Mn ~735
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
IGEPAL® CA-720 is a nonionic polyoxyethylene surfactant.[1][2]It is used as an effective emulsifier for nonpolar solvents in solvent emulsion cleaners. It can also be used as a flushing solution in electrokinetically enhanced in-situ flushing to remove polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from low-permeability clay soils.[1]
Application
IGEPAL® CA-720 has been used:
  • as a component in reverse transcription (RT) mix for the recovery of variable heavy-light pairs (VH/VL) from sorted cells[3]
  • in critical commercial assays[3]
  • a surfactant in electrokinetics (EK) for the removal of organic contaminants
  • as a component of a binary mixture of Igepal and toluene to determine its density (ρ) and dynamic viscosity (η) to study the nature of the molecular interactions present in surfactants and cosurfactant mixtures
Features and Benefits
  • Improves system stability and durability
  • Exhibit good wetting properties
Legal Information
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X114X405X100
HLB
14
HLB
12.4
HLB
17.6
HLB
13.5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.096 g/mL at 25 °C
density
-
mol wt
average Mn ~735
mol wt
average mol wt 537
mol wt
~1967.0 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)