Przejdź do
93422
Triton X-114
Synonim(y):
(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
414,00 zł
1 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1030,00 zł
2.5 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1920,00 zł
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H4O)n C14H22O, n = 7 or 8
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
414,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
average mol wt 537
impurities
≤0.001% peroxides (as H2O2), ≤1% water
ign. residue
≤0.2%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.), n20/D 1.495
CMC
0.2 mM (20-25°C)
transition temp
pour point ~−9 °C, cloud point 23 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤15 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
12.4
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-114 is a nonionic detergent. It is a good detergent for solubilizing membranes having reversible phase-separation property useful for the separation of intrinsic membrane proteins.[1] Solution of Triton X-114 is homogeneous at 0°C but phase separation into aqueous phase and a detergent phase occurs above 20°C.[2] Phase separation of proteins in solutions of Triton X-114 has been investigated.[2] This octylphenol ethoxylate is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants and chemically stable in most acidic & alkaline solutions.
Application
Triton X-114 has been used:
  • In phase separation of integral membrane proteins[3]
  • In the purification of bacterial inclusion bodies
  • To study the clouding phenomenon in promethazine hydrochloride, an amphiphilic phenothiazine drug
  • To partition conditioned media into insoluble and soluble phases before Western blotting[4]
  • For solubilization of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase from bovine brain
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X114X100T9284
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤15 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
CMC
0.2 mM (20-25°C)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mol wt
average mol wt 537
mol wt
average mol wt 537
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-114
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1 + 75-21-8 + 9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)