Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 597,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
597,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
non-ionic
product line
BioUltra
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
concentration
~10% in H2O
aggregation number
100-155
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.349±0.002
pH
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C), 0.23 mM
mp
6 °C
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
density
1.01 g/mL at 20 °C, 1.070 g/cm3
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
absorption
cut-off at 310 nm
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for permeabilization of cells before techniques like indirect immunofluorescence and flow cytometry
- As a component of lysis buffer used for homogenization of cells
- As a component of blocking buffer in immunofluorescence staining
- For the preparation of cells in double fluorescence staining
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Molecular Biology and Biochemical Research
- Free from DNase, RNase, NICKase and protease
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications.
- High purity product for research applications
- Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| aggregation number 100-155 | aggregation number 100-155 | aggregation number - | aggregation number 100-155 |
| impurities DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected | impurities <1.00% water (Karl Fischer) | impurities - | impurities ≤0.05% Phosphorus (P) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C), 0.23 mM | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) | CMC 0.43 mM | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100 solution
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the concentration of X100, Triton® X-100?
1 answer-
The concentration of this product is approximately 10%. The tolerance is < 1% with a resulting general range of 9.01 - 10.99%. This information is not a specification nor is it reported on a lot-specific basis.