Przejdź do
P5648
β-Propiolactone
Grade II, ≥90%
Synonim(y):
Oxetan-2-one, 3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.06
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
200-340-1
MDL number:
Assay:
≥90%
Aby zapytać o ten produkt P5648, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Grade II
Quality Segment
assay
≥90%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
InChI key
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
General description
β-Propiolactone is an alkylating agent which is mainly used in veterinary vaccines. It will not interfere with the antigenicity of vaccine.
Application
β-Propiolactone has been used for Influenza virus deactivation.
Disclaimer
Insoluble polymers may form during storage.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
57-57-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)