Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
462,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
159-162 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
InChI key
LXNHXLLTXMVWPM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Application
- artificial diet for sugarcane aphid pest
- modified Strullu and Romand (MSR) medium for carrot root organ culture
- Luria broth for E coli cultures
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98.0-102.0% dry basis |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color white to off-white | color white to off-white | color faint beige to light beige, white to light yellow | color white |
| mp 159-162 °C (lit.) | mp 214-215 °C (lit.) | mp - | mp 214-215 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?