Przejdź do
SMB00294
Thiamine mononitrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Thiamine nitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
99,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
709,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.36
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-537-4
Beilstein/REAXYS Number:
3857790
MDL number:
99,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
374-392 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
InChI key
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
General description
Thiamine mononitrate is a synthetic stable nitrate salt form of vitamin B1 that has been used for the preparation and assay of various multi-vitamin formulations and as an additive to foods to compensate for losses during processing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T4625BP414Y0001758
description
≥98% (HPLC)
description
reagent grade, ≥99% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
374-392 °C
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamine mononitrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Dobrý deň, poprosím o informáciu, či je SMB00294 Tiamínmononitrát vhodný do potravinárskych výrobkov. Nikde v dokumentoch sme to nenašli. Ďakujem za promptnú odpoveď
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Unfortunately, a Thiamine mononitrate suitable for food applications is not currently offered.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?