Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
261,00 zł
Nazwa produktu
Thiamine pyrophosphate, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(CCOP(OP(O)(O)=O)(O)=O)SC=[N+]1CC2=C(N)N=C(C)N=C2.[Cl-]
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
InChI key
YXVCLPJQTZXJLH-UHFFFAOYSA-N
Application
- for the preparation of chitosan nano-particles
- as a standard for vitamin B1 and its derivative in high-performance
- liquid chromatography (HPLC) analysis
- immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.5% (T) | assay 95-100% |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form crystals | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamine pyrophosphate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?