Przejdź do
21210
D-Pantothenic acid hemicalcium salt
≥98.0%
Synonim(y):
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.27
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058012
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-278-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3769272
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +27±2°, c = 5% in H2O
impurities
≤0.002% heavy metals
loss
≤3% loss on drying
color
white
pH
6.8-7.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, almost colorless
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
General description
Due to the unstable, hygroscopic nature of the free acid, the calcium salt is employed.
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, also referred as calcium D-pantothenate, is a water soluble B complex vitamin. It is present in a variety of foods.
Application
Precursor in the biosynthesis of coenzyme A.
D-Pantothenic acid hemicalcium salt has been used as a supplement in complete media to culture Aspergillus-nidulans.
Biochem/physiol Actions
D-Panthenol is the alcohol analog and biological precursor of D-pantothenic acid. These analogs are precursors in the biosynthesis of the phosphopantetheine moiety of coenzyme A. D-Panthenol and D-Pantothenic acid are used in a variety of skin protection products. D-pantothenic acid may have a role in controlling keratinocyte proliferation and differentiation. D-Panthenol may be used for studies of skin protection emulsions from UV irradiation and as a humectant. D-pantothenic acid is crucial for normal epithelial function.[1] It facilitates wound healing process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0400000C8731Y0002101
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥98.0%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
solid
form
crystalline, powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, almost colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?