Przejdź do
A9878
4-Aminobenzoic acid
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
120,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-753-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471605
eCl@ss:
32160406
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Aminobenzoic acid, ReagentPlus®, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Aminobenzoic acid, also known as para-aminobenzoic acid (PABA), is utilized as a precursor in the synthesis of aromatic amines and azo dyes.
Application
4-Aminobenzoic acid is used:
  • As a building block in the synthesis of Polyamides
  • As a substrate in folic acid production
  • In the synthesis of Schiff base
  • As an organic ligand in metal-organic framework (MOFs) synthesis
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
100536429767PHR1840
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
product line
ReagentPlus®
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoic acid
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?